Documenti fondamentali
913154
Sigma-Aldrich
1,10-Phenanthroline nickel (ll) dibromide
Sinonimo/i:
(phen)NiBr2
Scegli un formato
1 G
CHF 113.00
CHF 113.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 113.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8Br2N2Ni
Numero CAS:
Peso molecolare:
398.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
CHF 113.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Stringa SMILE
Br[Ni]1(Br)[N]2=CC=CC3=C2C([N]1=CC=C4)=C4C=C3
Applicazioni
1,10-Phenanthroline nickel (ll) dibromide is a Ni precatalyst used for a variety of cross-coupling reactions, including N-alkylation of amides and arylation of alcohols.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jack Twilton et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(19), 5369-5373 (2018-03-01)
The combination of nickel metallaphotoredox catalysis, hydrogen atom transfer catalysis, and a Lewis acid activation mode, has led to the development of an arylation method for the selective functionalization of alcohol α-hydroxy C-H bonds. This approach employs zinc-mediated alcohol deprotonation