Documenti
912662
Propiolic acid-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC2H2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
71.04
Codice UNSPSC:
12352101
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥98% (CP)
Spostamento di massa
M+1
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup