Documenti
912441
Sigma-Aldrich
(Triisopropylsilyl)acetylene-13C2
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C9H22Si
Peso molecolare:
184.36
Codice UNSPSC:
12352101
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (CP)
Forma fisica
liquid
Spostamento di massa
M+2
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup