Documenti
604402
Sigma-Aldrich
Phenylacetylene-1,2-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Ethynyl-13C2-benzene
About This Item
Formula condensata:
C6H513C≡13CH
Peso molecolare:
104.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352003
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. eboll.
142-144 °C (lit.)
Densità
0.948 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[13CH]#[13C]c1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1+1,2+1
UEXCJVNBTNXOEH-ZDOIIHCHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27.00 °C - closed cup