909793
Coolade solution
2 wt. % in H2O
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Caratteristiche più verdi
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
2 wt. % in H2O
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Descrizione generale
Click here for more information.
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Surfactants for efficient reactions in water as a green chemistry alternative.