Documenti fondamentali
561738
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Scegli un formato
50 ML
CHF 223.00
CHF 223.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
CHF 223.00
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CH3)MgBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 223.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Livello qualitativo
Concentrazione
0.5 M in THF
P. ebollizione
65 °C
Densità
0.958 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(F)ccc1[Mg]Br
InChI
1S/C7H6F.BrH.Mg/c1-6-3-2-4-7(8)5-6;;/h2,4-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
SWSQUPDDGGYHLR-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)