905860
Dimethylsulfoxonium-4-(chloro)benzoylmethylide
≥95%
Sinonimo/i:
1-(4-Chlorophenyl)-2-(dimethyl(oxo)-sulfaneylidene)ethan-1-one
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
154 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CC=C(Cl)C=C1)C=S(C)(C)=O
Descrizione generale
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
Ketosulfoxonium ylides serve as versatile carbene equivalents for large-scale reactions, releasing dimethyl sulfoxide biproducts.
Ellman group developed electron-rich phosphine ligands for C-H functionalization and tert-Butanesulfinamide for asymmetric amine synthesis.