Documenti fondamentali
904597
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rU-6-13C,5-d phosphoramidite
≥98 atom % D, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-cytidine-1,3-15N2, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
Scegli un formato
10 MG
CHF 846.00
50 MG
CHF 2’480.00
CHF 846.00
Spedizione prevista il26 marzo 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 846.00
50 MG
CHF 2’480.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC44DH60N4O9PSi
Peso molecolare:
863.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.13
CHF 846.00
Spedizione prevista il26 marzo 2025
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % 13C
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Stato
powder
tecniche
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[Si](C(C)(C)C)(C)O[C@@H]1[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=C(OC)C=C4)O[C@H]1N5C(NC(C([2H])=[13CH]5)=O)=O
InChI
1S/C45H61N4O9PSi/c1-31(2)49(32(3)4)59(55-29-15-27-46)57-40-38(56-42(48-28-26-39(50)47-43(48)51)41(40)58-60(10,11)44(5,6)7)30-54-45(33-16-13-12-14-17-33,34-18-22-36(52-8)23-19-34)35-20-24-37(53-9)25-21-35/h12-14,16-26,28,31-32,38,40-42H,15,29-30H2,1-11H3,(
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)