Documenti fondamentali
904503
Sigma-Aldrich
17β-Estradiol-2,3,4-13C3 17-undecanoate solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Scegli un formato
1 ML
CHF 825.00
CHF 825.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 825.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C26H44O3
Peso molecolare:
443.64
Codice UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.24
CHF 825.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Stato
solution
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
C[C@@]12[C@@H](OC(CCCCCCCCCC)=O)CCC1C3CCC4=C(C=[13CH][13C](O)=[13CH]4)C3CC2
InChI
TXHUMRBWIWWBGW-INAOXLIUSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)