903701
tBuDavePhos Pd G3
1:1 THF adduct
Sinonimo/i:
t-BuDavePhos G3 Palladacycle, t-BuDavePhos Palladacycle
Stato
powder or crystals
Caratteristiche
generation 3
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CN(C1=C(C2=C(P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C=CC=C2)C=CC=C1)C.NC3=C(C4=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C4)C=CC=C3.C5COCC5
InChI
1S/C22H32NP.C12H10N.C4H8O.CH4O3S.Pd/c1-21(2,3)24(22(4,5)6)20-16-12-10-14-18(20)17-13-9-11-15-19(17)23(7)8;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-2-4-5-3-1;1-5(2,3)4;/h9-16H,1-8H3;1-6,8-9H,13H2;1-4H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;;+1/p-1
PJRGOORCHKDNHB-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)