Documenti fondamentali
902802
Sigma-Aldrich
2-(2,4-Difluorophenyl)-5-fluoropyridine
≥95%
Sinonimo/i:
Photocatalysis ligand
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H6F3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.17
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: Photocatalysis
Gruppo funzionale
fluoro
Applicazioni
This ligand is used in Ir(III) complexes suitable for use in photocatalysis and phosphorescent OLEDs.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)