Vai a
902829
2-(2,4-Difluorophenyl)-5-methylpyridine
≥95%
Sinonimo/i:
Photocatalysis ligand
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H9F2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.20
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
solid
assay
≥95%
form
solid
reaction suitability
reagent type: catalyst, reagent type: ligand
reaction type: Photocatalysis
Application
This ligand is used in Ir(III) complexes suitable for use in photocatalysis and phosphorescent OLEDs.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)