902675
BocNH-PEG6-acid
Sinonimo/i:
2,2-Dimethyl-4-oxo-3,8,11,14,17,20,23-heptaoxa-5-azapentacosan-25-oic acid, Boc-NH-PEG6-CH2COOH
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Indice di rifrazione
n/D 1.4657
Gruppo funzionale
Boc
amine
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C19H37NO10/c1-19(2,3)30-18(23)20-4-5-24-6-7-25-8-9-26-10-11-27-12-13-28-14-15-29-16-17(21)22/h4-16H2,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)
ZKCDWMFMVAYYED-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)