901889
3D printing copper ink
Sinonimo/i:
3D printing copper ink, Copper, Copper ink, Cu
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Viscosità
20-60 Pa.s
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Our metallic copper 3D-printing ink is comprised of copper particles (1-10 μm) suspended in a mixture of organic solvents containing a dissolved, high molecular weight elastomeric, biocompatible polyester (polylactic-co-glycolic acid; PLGA). Prior to further use, to remove residual solvents after 3D-printing (or other application such as coating, direct painting etc) the copper composite material should be washed in 70% ethanol and then by water.
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)