901662
3D Printing Graphite Ink
Descrizione
Graphite Content: 30-40 wt%
Solid content: 20-35%
Stato
viscous liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Colore
black
Viscosità
20-60 Pa.s(25 °C)
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Direct syringe extrusion into solid fibres or structures-can be extruded by hand or by machine, from any standard syringe.
- Dip-coating.
- Spin-coating.
- Casting.
- Fusing-separately produced solid 3D printing graphene objects can be joined via application of additional ink at points of contact.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.