901393
Polyester bis-MPA dendron 2 NHBoc, 1 carboxyl (core)
generation 1
Sinonimo/i:
Bis-MPA dendron, PFd-G1-COOH-NH-BOC
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
2 NHBoc, 1 carboxyl (core)
Livello qualitativo
Stato
solid
PM
generation 1
N° gruppi superficiali
2
Colore
white to off-white
Gruppo funzionale
carboxylic acid (core)
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
- Polymer architecture: Dendron
- End Group Functionality: Boc-protected amine
- Boc : tert-Butyloxycarbonyl
- Bis-MPA : 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Dendritic molecules' biomedical applications, particularly bis-MPA dendritic scaffolds, hold promise for drug delivery.
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).