901377
Polyester bis-MPA dendron 4 NHBoc, 1 carboxyl (core)
generation 2
Sinonimo/i:
Bis-MPA dendron, PFd-G2-COOH-NH-BOC
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
4 NHBoc, 1 carboxyl (core)
Forma fisica
solid
PM
generation 2
N° gruppi superficiali
4
Colore
white to off-white
Gruppo funzionale
carboxylic acid (core)
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
- Polymer architecture: Dendron
- End Group Functionality: Boc-protected amine
- Boc: tert-Butyloxycarbonyl
- Bis-MPA: 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Dendritic molecules' biomedical applications, particularly bis-MPA dendritic scaffolds, hold promise for drug delivery.
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).