Documenti fondamentali
901149
Sigma-Aldrich
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanamine
≥95%
Scegli un formato
5 G
CHF 684.00
CHF 684.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 684.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H15NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
CHF 684.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n/D 1.4292
Densità
0.92 g/mL
Stringa SMILE
NCCOCCOCC
InChI
1S/C6H15NO2/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h2-7H2,1H3
KURRHYKFNUZCSJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
73.0 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)