Documenti fondamentali
901016
Sigma-Aldrich
1-Propyl-2,3-dimethyl-imidazolium iodide Solarpur®
Sinonimo/i:
1,2-Dimethyl-3-propylimidazolium iodide, DMPII, PMMIM I
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15N2I
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.12
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
powder or crystals
Disponibilità
available only in USA
InChI
1S/C8H15N2.HI/c1-4-5-10-7-6-9(3)8(10)2;/h6-7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
ISHFYECQSXFODS-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Solarpur® electrolyte components for DSSC applications meet the highest purity standards regarding water and other impurities required for this technology.
Note legali
Solarpur® is a trademark of EMD Performance Materials Corp.
Solarpur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.