Documenti fondamentali
900920
Sigma-Aldrich
Bis[[diisopropylphosphino]methyl]-4-methyl-pyridine bis(pivaloyloxy)cobalt
95%
Sinonimo/i:
Chirik cobalt borylation catalyst, JENNY cobalt borylation catalyst, JennyCat
Scegli un formato
100 MG
CHF 211.00
CHF 211.00
Spedizione prevista il06 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 211.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H55CoNO4P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
614.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
CHF 211.00
Spedizione prevista il06 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: cobalt
reagent type: catalyst
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
CC1=CC(CP(C(C)C)C(C)C)=NC(CP(C(C)C)C(C)C)=C1.O=C(C(C)(C)C)O[Co]OC(C(C)(C)C)=O
InChI
1S/C20H37NP2.2C5H10O2.Co/c1-14(2)22(15(3)4)12-19-10-18(9)11-20(21-19)13-23(16(5)6)17(7)8;2*1-5(2,3)4(6)7;/h10-11,14-17H,12-13H2,1-9H3;2*1-3H3,(H,6,7);/q;;;+2/p-2
JSODKCJQNNNNPE-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Bis[[diisopropylphosphino]methyl]-4-methyl-pyridine bis(pivaloyloxy)cobalt also known as JennyCat is developed in the laboratory of Paul Chirik is an effective cobalt precatalyst for the borylation of aromatic compounds, including diverse heteroarenes, pyridine derivatives, and fluoroarenes.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jennifer V Obligacion et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(7), 2825-2832 (2017-02-01)
Cobalt catalysts with electronically enhanced site selectivity have been developed, as evidenced by the high ortho-to-fluorine selectivity observed in the C(sp