900804
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥99%, H2O <500 ppm
Sinonimo/i:
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)amide, 1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium bistriflamide
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Composizione
H2O, <500 ppm
Impurezze
≤500 ppm H2O
P. eboll.
430 °C (decomp(lit.))
Punto di fusione
-76 °C (lit.)
Densità
1.4059 g/cm3
applicazioni
battery manufacturing
InChI
1S/C9H17N2.C2F6NO4S2/c1-4-5-6-11-8-7-10(3)9(11)2;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h7-8H,4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
UCCKRVYTJPMHRO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C
I clienti hanno visto anche
Articoli
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.