Documenti fondamentali
900749
Dimetilsolfossido-d6
"Special HOH", ≥99 atom % D, contains 0.05 % (v/v) TMS
Sinonimo/i:
(Metilsolfossido)-d6, DMSO-d6, Esadeuterodimetilsolfossido
About This Item
Formula condensata:
(CD3)2SO
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.17
Beilstein:
1237248
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Tensione di vapore
0.42 mmHg ( 20 °C)
Purezza isotopica
≥99 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
573 °F
contiene
0.05 % (v/v) TMS
Limite di esplosione
42 %
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
P. ebollizione
189 °C (lit.)
Densità
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)