900607
2,5-Dibromohexanediamide
≥95%
Sinonimo/i:
2,5-Dibromoadipamide, DBHDA
Saggio
≥95%
Stato
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC(CCC(Br)C(=O)N)C(=O)N
InChI
1S/C6H10Br2N2O2/c7-3(5(9)11)1-2-4(8)6(10)12/h3-4H,1-2H2,(H2,9,11)(H2,10,12)
PLSXNAQEJOGNKQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?