Documenti fondamentali
900574
Sigma-Aldrich
(S)-2-Phenylpiperidine
95%
Scegli un formato
1 G
CHF 431.00
CHF 431.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 431.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15N
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
CHF 431.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Gruppo funzionale
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1[C@@H](CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H15N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11/h1-3,6-7,11-12H,4-5,8-9H2/t11-/m0/s1
WGIAUTGOUJDVEI-NSHDSACASA-N
Applicazioni
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)