Documenti fondamentali
900579
Sigma-Aldrich
(S)-2-Benzylpiperidine
≥95%
Scegli un formato
1 G
CHF 431.00
CHF 431.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 431.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H17N
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
CHF 431.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Punto di fusione
46.2 °C
Gruppo funzionale
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1[C@@H](CCCC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H17N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-3,6-7,12-13H,4-5,8-10H2/t12-/m0/s1
ITXCORRITGNIHP-LBPRGKRZSA-N
Applicazioni
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)