Documenti fondamentali
909319
Sigma-Aldrich
2,7-Dibromo-10-methylacridone
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H9Br2NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.04
Codice UNSPSC:
12352101
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Punto di fusione
287-291 °C
InChI
1S/C14H9Br2NO/c1-17-12-4-2-8(15)6-10(12)14(18)11-7-9(16)3-5-13(11)17/h2-7H,1H3
JVILQLLOKMSADY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,7-Dibromo-10-methylacridone is a versatile intermediate for the synthesis of acridinium-based photocatalysts.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)