Documenti fondamentali
794252
Sigma-Aldrich
2,7-Dimethyl-9(10H)-acridinone
97%
Scegli un formato
1 G
CHF 308.00
CHF 308.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 308.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H13NO
Peso molecolare:
223.27
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 308.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Stringa SMILE
CC1=CC2=C(NC(C=CC(C)=C3)=C3C2=O)C=C1
InChI
1S/C15H13NO/c1-9-3-5-13-11(7-9)15(17)12-8-10(2)4-6-14(12)16-13/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)
IBEGAUGEWHXHQH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Product was reported as an intermediate toward the synthesis of acridine-containing 1, 2-dioxetanes which have been utilized as thermochemiluminescence labels in bioanalysis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Nicewicz lab focuses on reactive cation radical species for selective reactions, advancing synthesis methodologies for various functional groups.