Documenti fondamentali
900380
Sigma-Aldrich
Guanosine-15N5 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
5′-Guanylic-15N5 acid sodium salt solution
Scegli un formato
1 MG
CHF 148.00
10 MG
CHF 492.00
25 MG
CHF 1’080.00
CHF 148.00
Spedizione prevista il25 marzo 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 148.00
10 MG
CHF 492.00
25 MG
CHF 1’080.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H1215N5Na2O8P
Peso molecolare:
412.15
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
CHF 148.00
Spedizione prevista il25 marzo 2025
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Stato
solution
Concentrazione
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)