Documenti fondamentali
900379
Sigma-Aldrich
Cytidine-15N3 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
CMP-15N3 disodium salt solution
Scegli un formato
1 MG
CHF 148.00
10 MG
CHF 492.00
25 MG
CHF 1’080.00
CHF 148.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 148.00
10 MG
CHF 492.00
25 MG
CHF 1’080.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H1215N3Na2O8P
Peso molecolare:
370.14
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
CHF 148.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % 15N
Saggio
≥95% (CP)
Stato
solution
Concentrazione
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[15NH2]C(C=C[15N]1[C@@]2([H])[C@@](O)([H])[C@@](O)([H])[C@](COP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O2)=[15N]C1=O
Categorie correlate
Altre note
Molecular formula and weight reflect free acid.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)