Documenti fondamentali
900335
Sigma-Aldrich
Adipic-13C6 acid
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
Hexanedioic-13C6 acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6H10O4
Peso molecolare:
152.10
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥98% (CP)
Stato
crystals
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
WNLRTRBMVRJNCN-IDEBNGHGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
384.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
196 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)