900289
Poly(L-lactide-co-glycolide)
lactide:glycolide 20:80, viscosity 1.6 dL/g
Sinonimo/i:
PLGA
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
chips or granules
Livello qualitativo
Rapporto d’alimentazione
lactide:glycolide 20:80
Viscosità
1.6 dL/g
Temperatura di conservazione
−20°C
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.