Documenti fondamentali
805726
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
lactide:glycolide 50:50, Mw 45,000 g/mol
Sinonimo/i:
PLGA
Scegli un formato
5 G
CHF 359.00
CHF 359.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 359.00
About This Item
Formula condensata:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 359.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
degradation timeframe: <3 months
Livello qualitativo
Stato
crystals
PM
Mw 45,000 g/mol
Composizione
lactide:glycolide, 50:50
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3.C2H4O3/c1-2(4)3(5)6;3-1-2(4)5/h2,4H,1H3,(H,5,6);3H,1H2,(H,4,5)
XBBVURRQGJPTHH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Polymer used to make controlled release nanoparticles or scaffolds for biomedical applications.
Caratteristiche e vantaggi
Controlled release of bioactive agents, sutures and bioabsorbable implantable devices.
Stato fisico
Biocompatible, biodegradable polymer.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)