901021
Poly(L-lactide-co-glycolide)
10:90, viscosity 1.7 dL/g
Sinonimo/i:
PLGA
Stato
chips
Rapporto d’alimentazione
lactide:glycolide 10:90±5
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Colore
light yellow to tan
Viscosità
1.4-2.0 dL/g
1.7 dL/g
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)