900211
Buchwald Precatalyst C-N Coupling Validation Kit
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Livello qualitativo
Applicazioni
Josiphos SL-J009-1 Pd G3 (747130-250MG)
SPhos Pd G2 (753009-250MG)
RuPhos Pd G2 (753246-250MG)
P(t-Bu)3 Pd G2 (756482-250MG)
BrettPhos Pd G3 (761605-250MG)
tBuXPhos Pd G3 (762229-250MG)
CPhos Pd G3 (763004-250MG)
XantPhos Pd G3 (763039-250MG)
XPhos Pd G3 (763381-250MG)
MorDalphos Pd G3 (792357-250MG)
DavePhos-Pd-G3 (804959-250MG)
rac-BINAP-Pd-G3 (804967-250MG)
Prodotti correlati
Raccomandato
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)