Key Documents
900190
Sigma-Aldrich
Silver nanoparticle inkjet ink
Sinonimo/i:
Ag ink, Conductive ink, Silver ink, Xerox® silver nanoparticle inkjet ink, xcm-nsIJ-RS1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Descrizione
Conductivity: ≥1×105 Scm-1
surface tension 28 - 30 mN/m at 25°C
Forma fisica
dispersion
Viscosità
4.0-6.0 cP (shear viscosity at 25°C, 1-400 s-1)
Cationi in tracce
Ag: 43-45 wt. % (by ash)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Altre note
Caution, do not freeze.
Note legali
Xerox is a registered trademark of Xerox Corporation
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
205.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
96.6 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)