901090
Silver nanoparticles ink for screen printing
low curing temperature
Sinonimo/i:
Ag ink, Conductive ink, Smart’Ink S-CS21303 conductive ink
Stato
viscous liquid (paste)
Viscosità
4,400-6,400 mPa.s(20 °C) (at 100 s-1)
6,400-10,000 mPa.s(20 °C) (at 40 s-1)
Capacità
55±5 % loading (Nanoparticles loading)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
- Very high electrical conductivity.
- Very low curing temperature for printing on flexible substrates.
- Non CMR ink.
- Unchanged conductivity on bending.
- Compatible with various curing processes including photonic, IR, low vacuum oven and thermal.
- Good adhesion on various flexible substrates (PET, Kapton®, …).
This ink has been developed to address the applications which require very low curing temperatures.
Altre note
≤3 mΩ/sq, per 25 μm (screen printed on PET, curing at 120 °C/5 min)
≤4 mΩ/sq, per 25 μm (screen printed on PET, curing at 80 °C/5 min)
≤5 mΩ/sq, per 25 μm (screen printed on PET, curing at 60 °C/5 min)
Nota sulla preparazione
- Smart′Ink S-CS21303 conductive ink needs to be agitated before use.
- Ready to use. No need to use thinner.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?