900148
Iron oxide (II,III), nanoparticles
30 nm avg. part. size (TEM), streptavidin functionalized, 1 mg/mL in H2O
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
dispersion
nanoparticles
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 mL
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Concentrazione
1 mg/mL in H2O
Dimens. media delle particelle
30 nm (TEM)
Gruppo funzionale
streptavidin
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.