Documenti fondamentali
900016
Sigma-Aldrich
TBAF(9-Ph-9-fluorenol)3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C73H78FNO3
Peso molecolare:
1036.40
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Punto di fusione
138-143 °C
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.OC1(C2=CC=CC=C2)C3=C(C=CC=C3)C4=C1C=CC=C4.OC5(C6=CC=CC=C6)C7=C(C=CC=C7)C8=C5C=CC=C8.OC9(C%10=CC=CC=C%10)C%11=C(C=CC=C%11)C%12=C9C=CC=C%12.[F-]
InChI
1S/3C19H14O.C16H36N.FH/c3*20-19(14-8-2-1-3-9-14)17-12-6-4-10-15(17)16-11-5-7-13-18(16)19;1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h3*1-13,20H;5-16H2,1-4H3;1H/q;;;+1;/p-1
HTKORNSKGASQCX-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
TBAF(9-Ph-9-fluorenol)3 is a fluoride–alcohol complex. It is formed by reacting 9-phenylfluoren-9-ol with tetrabutylammonium fluoride trihydrate (TBAF(H2O)3). The geometric structure and bonding of TBAF(9-Ph-9-fluorenol)3 have been investigated.[1]
Applicazioni
Nucleophilic fluorinating reagent is a more convenient crystalline solid for handling and storage compared to tetrabutylammonium fluoride hydrate (Aldrich 241512). As reported by Engle and Gouverneur, these solids display comparable reactivity on similar substrates.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Coordination diversity in hydrogen-bonded homoleptic fluoride?alcohol complexes modulates reactivity.
Engle KM, et al.
Chemical Science, 6(9), 5293-5302 (2015)