Documenti fondamentali
89171
Sigma-Aldrich
6-(Boc-amino)hexyl bromide
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
tert-Butyl N-(6-bromohexyl)carbamate
Scegli un formato
2.5 G
CHF 469.00
CHF 469.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2.5 G
CHF 469.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H22BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 469.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Indice di rifrazione
n20/D 1.473
Densità
1.192 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
Boc
amine
bromo
Stringa SMILE
O=C(NCCCCCCBr)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H22BrNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8-12/h4-9H2,1-3H3,(H,13,14)
NXQXVXILNVTMNA-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Altre note
Building block for preparing analogs of biologically active compounds[1][2]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
D. Damour et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 6, 1667 -1667 (1996)
T.H. Keller, R. Haener
Helvetica Chimica Acta, 76, 884-884 (1993)
Zaheer Ahmad et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 27(1), 40-54 (2015-10-23)
Tumor microenvironment-responsive nano drug delivery vehicles are gaining mounting attention in the field of biomedical sciences. The hypoxic response of the tumorous cells due to very low partial pressure of oxygen (some time less than 2.5 mm of Hg) in