733679
6-Amino-1-hexanethiol hydrochloride
Sinonimo/i:
6-Mercaptohexylamine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Punto di fusione
125-130 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.NCCCCCCS
InChI
1S/C6H15NS.ClH/c7-5-3-1-2-4-6-8;/h8H,1-7H2;1H
BFCMUBZJTPADOD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.