89170
Thorium oxide
≥99.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.0%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: thorium
Grado di funzionalizzazione
7.15 kBq/g specific activity
Stringa SMILE
O=[Th]=O
InChI
1S/2O.Th
ZCUFMDLYAMJYST-UHFFFAOYSA-N
Attenzione
Altre note
Regulations require a license for the sale of radioactive substances in Switzerland. Swiss customers are kindly requested when ordering, to include their license number, issued by the Swiss Public Health Authorities.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)