Documenti fondamentali
88944
Sigma-Aldrich
cis-[4-(Fmoc-amino)cyclohexyl]acetic acid
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
cis-4-(Fmoc-amino)cyclohexaneacetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H25NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C[C@@H]1CC[C@@H](CC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C23H25NO4/c25-22(26)13-15-9-11-16(12-10-15)24-23(27)28-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-8,15-16,21H,9-14H2,(H,24,27)(H,25,26)/t15-,16+
OAZYEKKFVGYBHJ-IYBDPMFKSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)