237647
L−(+)-α-Phenylglycine
99%
Sinonimo/i:
(S)-(+)-2-Phenylglycine, S-(+)-α-Aminophenylacetic acid, L-2-Phenylglycine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D +155°, c = 1 in 1 M HCl
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
N[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m0/s1
ZGUNAGUHMKGQNY-ZETCQYMHSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3