Documenti
88645
Sigma-Aldrich
Fmoc-Dab(Alloc)-OH
≥99.0%
Sinonimo/i:
Nα-Fmoc-Nγ-Alloc-L-2,4-diaminobutyric acid, Nγ-Alloc-Nα-Fmoc-L-2,4-diaminobutyric acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H24N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
424.45
Beilstein:
9360954
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](CCNC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C23H24N2O6/c1-2-13-30-22(28)24-12-11-20(21(26)27)25-23(29)31-14-19-17-9-5-3-7-15(17)16-8-4-6-10-18(16)19/h2-10,19-20H,1,11-14H2,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,27)/t20-/m0/s1
YIVBOSPUFNDYMF-FQEVSTJZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3