Documenti fondamentali
88063
Sigma-Aldrich
Tetraphenylphosphonium iodide
≥99.0% (CHN)
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)4P(I)
Numero CAS:
Peso molecolare:
466.29
Beilstein:
3922216
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
≥99.0% (CHN)
Impurezze
≤1% water
Punto di fusione
343-348 °C (lit.)
Stringa SMILE
[I-].c1ccc(cc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)