87651
Tetrakis[tris(dimethylamino)phosphoranylidenamino]phosphonium chloride
95%
Sinonimo/i:
Phosphazenium chloride
Saggio
95%
Stato
crystals
Punto di fusione
251 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].CN(C)P(=N[P+](N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C24H72N16P5.ClH/c1-29(2)42(30(3)4,31(5)6)25-41(26-43(32(7)8,33(9)10)34(11)12,27-44(35(13)14,36(15)16)37(17)18)28-45(38(19)20,39(21)22)40(23)24;/h1-24H3;1H/q+1;/p-1
NYTYWTQXLWNFFQ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- As a lipophilic additive in the pH-responsive polymers[1] and solvent-processible polymer membranes.[2]
- To prepare tetrakis[tris(dimethylamino)phosphoranylidenamino] phosphonium hydroxide, which acts as a basic catalyst for the ring-opening polymerization of siloxanes.[3]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?