Documenti fondamentali
52586
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexakis(dimethylamino)diphosphazenium tetrafluoroborate
≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
Bis[tris(dimethylamino)phosphoranylidene]ammonium tetrafluoroborate, Phosphazenium tetrafluoroborate P2-BF4
Scegli un formato
5 G
CHF 195.00
CHF 195.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 195.00
About This Item
Formula condensata:
[[(CH3)2N]3P=]2N(BF4)
Numero CAS:
Peso molecolare:
427.21
Beilstein:
5470923
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 195.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.0% (T)
Stato
solid
Punto di fusione
≥260 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.CN(C)P(=[N+]=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H36N7P2.BF4/c1-14(2)20(15(3)4,16(5)6)13-21(17(7)8,18(9)10)19(11)12;2-1(3,4)5/h1-12H3;/q+1;-1
DPIDWCQJGWFENO-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Phase transfer catalyst directing enolate alkylation towards O-substitution[1]; Starting material for preparing the corresponding fluoride, an extremely reactive naked fluoride, with KF[2]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
E.V. Dehmlow et al.
Chemische Berichte, 126, 2765-2765 (1993)
R. Schwesinger et al
Angewandte Chemie (International Edition in English), 103, 1376-1376 (1991)