Documenti fondamentali
445274
Sigma-Aldrich
Imino-tris(dimethylamino)phosphorane
97%
Sinonimo/i:
N,N,N′,N′,N″,N″-Hexamethylphosphorimidic triamide, Phosphazene base P1-H
Scegli un formato
1 G
CHF 97.70
CHF 97.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 97.70
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2N]3P=NH
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.22
Beilstein:
1933051
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 97.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
Densità
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CN(C)P(=N)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H19N4P/c1-8(2)11(7,9(3)4)10(5)6/h7H,1-6H3
GKTNLYAAZKKMTQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Imino-tris(dimethylamino)phosphorane is a base that can be used:
  • As a reagent in the deboronation of ortho and meta carboranes.[1]
  • As an organocatalyst in the synthesis of cyclic organic carbonates using glycerol under solvent-free conditions.[2]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Solvent-free organocatalytic preparation of cyclic organic carbonates under scalable continuous flow conditions
Wang Z, et al.
Reaction Chemistry & Engineering, 4(1), 17-26 (2019)
Studies of icosahedral carboranes with Imino-tris(dimethylamino)phosphorane, HNP(NMe2)3
Contemporary Boron Chemistry (2000)
Articoli
Phosphazene base reagents are available as monomeric (P1 and BEMP), dimeric (P2), and tetrameric (P4) bases with different side chains to control their sterical hindrance.