Key Documents
87420
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl chloride
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
2-(Chloromethyl)tetrahydrofuran
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9ClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.58
Beilstein:
102716
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
n20/D 1.456
P. eboll.
150-151 °C (lit.)
41-43 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClCC1CCCO1
InChI
1S/C5H9ClO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4H2
IVJLGIMHHWKRAN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)