Documenti fondamentali
T14605
Sigma-Aldrich
Tetrahydropyran-2-methanol
98%
Sinonimo/i:
2-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran, 2-Tetrahydropyranyl methanol
Scegli un formato
5 G
CHF 46.50
CHF 46.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 46.50
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.16
Beilstein:
102998
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 46.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
4.02 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.4 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. ebollizione
187 °C (lit.)
Densità
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC1CCCCO1
InChI
1S/C6H12O2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6-7H,1-5H2
ROTONRWJLXYJBD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)